Learn More
Lenz Laborglasintrumente Round Bottom Flasks
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 07035072
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11953621
  • 753.66€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 22-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Acc. to DIN ISO 24450 and in addition to standard
  • With beaded rim
  • Material: DURAN™
Specifica
Specifica
76 mm
2 L
Duran Glass
240 mm