Learn More
Lenz Laborglasintrumente Round Bottom Flasks
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 07035084
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11973621
  • 218.36€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Acc. to DIN ISO 24450 and in addition to standard
  • With beaded rim
  • Material: DURAN™
Specifica
Specifica
89 mm
6 L
Duran Glass
330 mm