Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Round-Bottom Flasks with Conical Ground Joint
DURAN™ glass flask with conical ground joint
Marca: Lenz Laborglasintrumente™ 03002979
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- According to DIN EN ISO 4797 and in addition to standard
- With inscription label
- Material: DURAN™
Specifica
DIN EN ISO 4797 | |
Borosilicate Glass (3.3) | |
NS 29/32 |
4000 mL | |
1 | |
207 mm |