Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Round-Bottom Flasks with Conical Ground Joint
DURAN™ glass flask with conical ground joint
Marca:  Lenz Laborglasintrumente™ 03004549
Codice prodotto. 10047630
  • 622.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 06-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • According to DIN EN ISO 4797 and in addition to standard
  • With inscription label
  • Material: DURAN™
Specifica
Specifica
250 mL
10
85 mm
Borosilicate Glass (3.3)
NS 45/40