Learn More
Lenz Laborglasintrumente Round-Bottom Flasks With Conical Ground Joint
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 03002994
Codice prodotto. 10284281
  • 714.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 10-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • According to DIN EN ISO 4797
  • With inscription label
  • Material: DURAN™
Specifica
Specifica
20 L
Duran Glass
345 mm