Learn More
Greiner Bio-One Round Bottom Polypropylene Test Tubes for Storage Box
For use with Micro Rack Tube System.
266.00€ - 555.00€
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 1.2 mL |
---|---|
Lunghezza (sistema metrico) | 44 mm |
Materiale | Polypropylene |
Da utilizzare con | Micro Rack Tube System; Storage of chemical and biological samples |
Diametro (sistema metrico) | 8.5 mm |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di design | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di design | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10529062
|
Greiner Bio-One
102201 |
Single Tube | Non-sterile |
266.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10629211
|
Greiner Bio-One
102270 |
8-Tube chain | Non-sterile |
555.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Polypropylene Test Tubes display high thermal, mechanical and chemical resistance. It is therefore recommended for the storage of chemical and biological samples
- Volume: 1.2mL
- Dia. x H: 8.5 x 44mm
- Available with or withou
Specifica
1.2 mL | |
Polypropylene | |
8.5 mm |
44 mm | |
Micro Rack Tube System; Storage of chemical and biological samples | |
Test Tube |