Learn More
Greiner Bio-One Round Bottom Polystyrene Culture Tube with Two-Position Vent Stopper
Codice prodotto. 10674541
Click to view available options
N. per confezione:
1
25
N. per custodia:
1000
2000
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 2000
Codice prodotto. 10674541
Marca: Greiner Bio-One 120161
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ideally suited for optical measurements due to its high clarity.
  • Volume: 4.5mL
  • Dia. x Height: 12.4 x 75mm
  • Sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale chiusura HDPE
Colore chiusura Translucent
Diametro (sistema metrico) 12.4 mm
Product Type Culture Tube
Autoclavabile Autoclavable (Without Vent Stopper)
Certificazione/Conformità Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens
Tipo di chiusura Dual-position Vent Stopper
Colore Clear
Lunghezza (sistema metrico) 75 mm
Materiale Polystyrene
N. per confezione 1
N. per custodia 1000
Quantità 1; 1000
Sterilità Sterile
Capacità (sistema metrico) 4.5 mL
Forma Round Bottom
Chiusura inclusa Yes