Learn More
Greiner Bio-One Round Bottom Polystyrene Test Tubes
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10282891
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 mL
4 mL
14 mL
Lunghezza (sistema metrico):
40 mm
55 mm
100 mm
Diametro (sistema metrico):
10.5 mm
12 mm
17 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1500
pezzi 3000
pezzi 3600
Codice prodotto. 10282891
Marca: Greiner Bio-One 187101
Clear, round bottom test tubes for sample transfer.
Polystyrene tubes are ideally suited for optical measurements as a result of its high clarity.
  • Nonsterile
  • Available in different sizes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Capacità (sistema metrico) 14 mL
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Materiale Polystyrene
Da utilizzare con Sample transfer
Sterilità Non-sterile
Diametro (sistema metrico) 17 mm
Product Type Test Tube