Learn More
Greiner Bio-One Round Bottom Polystyrene Test Tubes
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 mL
4 mL
14 mL
Lunghezza (sistema metrico):
40 mm
55 mm
100 mm
Diametro (sistema metrico):
10.5 mm
12 mm
17 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1500
pezzi 3000
pezzi 3600
Descrizione
Clear, round bottom test tubes for sample transfer.
Polystyrene tubes are ideally suited for optical measurements as a result of its high clarity.
- Nonsterile
- Available in different sizes
Specifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Capacità (sistema metrico) | 2 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 40 mm |
| Materiale | Polystyrene |
| Da utilizzare con | Sample transfer |
| Sterilità | Non-sterile |
| Diametro (sistema metrico) | 10.5 mm |
| Product Type | Test Tube |