Learn More
SCAT Contenitori rotondi
Catalog Number 10801511
36.30 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23290" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 L
4 L
5 L
10 L
25 L
50 L
60 L
Dimensione chiusura:
B53
B83
S65
I contenitori tondi SCAT sono ideali per la raccolta e lo smaltimento di piccole quantità di solventi grazie alle loro dimensioni compatte. Diversi contenitori tondi SCAT possono essere facilmente posizionati presso il sistema HPLC e dotati di SCAT SafeyWasteCaps o dello SCAT Universal Waste Hub 'Jan'.
  • Realizzati in robusto HDPE o PP e quindi resistenti a tutti i solventi comunemente usati in laboratorio
  • Disponibile nelle comuni filettature S65, S70/71 e B83
  • Capacità di riempimento da 2 L molto compatte a 4 L, 10 L, 25 L, 50 L e 60 L per la raccolta di solventi voluminosi
  • Molte caratteristiche individuali come maniglie di trasporto, maniglie o scale di misurazione, che garantiscono una manipolazione sicura delle sostanze pericolose
I contenitori tondi SCAT sono un'alternativa perfetta o un complemento ai contenitori SCAT convenzionali per fornire una separazione fisica dei solventi e prevenire la miscelazione di liquidi pericolosi.
Capacità (sistema imperiale) 0.5 gal.
Capacità (sistema metrico) 2 L
Dimensione chiusura B53
Colore Bianco traslucido
Descrizione Tanica rotonda 2 L, B53, PE-HD, dimensioni (L x A x P): 119 x 260 x 119 mm
Dimensioni (L x P x A) 119 x 260 x 119 mm
Monouso No
Materiale HDPE
Mouth Style Filo B53
Product Type Tanica
Forma Rotonda