Learn More
Gilac™ Round HACCP Food Contact Container, 75 L
Round HACCP Food Contact Container is food contact certified and designed for storage, food preparation and transporting foodstuffs.
51.21€ - 51.22€
Specifica
Product Type | HACCP Food Container |
---|---|
Materiale | Polyethylene |
Capacità (sistema metrico) | 19.8 gal. |
Diametro (sistema metrico) | 670 mm |
Altezza (sistema imperiale) | 19.1 in. |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17968981
|
Gilac™
G612021 |
White |
51.22€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17948751
|
Gilac™
G612023 |
Yellow |
51.21€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17918461
|
Gilac™
G612028 |
Blue |
51.21€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17978831
|
Gilac™
G612033 |
Red |
51.21€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17978971
|
Gilac™
G612036 |
Green |
51.21€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- HACCP round container.
- Food contact certified.
- For storage, food preparation and transporting foodstuffs.
- Highly durable.
- Reinforced bottom with anti-wear skirt.
- Reinforced handles to prevent distortion during carrying.
- Optional, choice of two lids.
- External Diameter includes handles.
- Width corresponds to diameter without handles.
Specifica
HACCP Food Container | |
19.8 gal. | |
19.1 in. | |
Round | |
75 L | |
540 mm |
Polyethylene | |
670 mm | |
485 mm | |
19.8 gal. | |
21.3 in. |