Learn More
Cytiva rProtein A Sepharose™ Fast Flow Affinity Media
Designed for purification of monoclonal and polyclonal antibodies at labs and process scales
783.00€ - 5348.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) For PurifiCatIon of Monoclonal and Polyclonal Antibodies at Labs and Process Scales
Stabilità Stable in aqueous Buffers commonly used in Protein A Chromatography
Requisiti di stoccaggio 2°C to 8°C
Product Type rProtein A Sepharose Fast Flow Media
Portata 150 to 250 cm/Hoμr
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Capacità di legame Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità di legame Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
10313350
Vedere i documenti
Cytiva
17-1279-02
50 mg Human lgG/mL 25 mL
2813.00€
25mL
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10302870
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
17-1279-01
50 mg Human lgG/mL medium2 5 mL
783.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10117549
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
17-1279-03
50 mg Human lgG/mL medium2 200 mL
5348.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Composed of recombinant protein A coupled with cross-linked 4% agarose base matrix
  • High dynamic binding capacity, single-point attachment of protein A, with high recovery, high purity and low ligand leakage
  • No mammalian components involved during manufacturing process
  • Matrix: 4% cross-linked agarose
  • Average particle size: 90μm (d50V)
  • Ligand: 6mg rProtein A/mL medium (E. coli)
  • Binding capacity: ∽50mg human IgG/mL media
  • pH stability working range: 3 to 10
  • Pressure/Flow specification: base matrix 150 to 250cm/hr., 100kPa, XK 50/60 column, bed
Specifica
Specifica
For PurifiCatIon of Monoclonal and Polyclonal Antibodies at Labs and Process Scales
2°C to 8°C
150 to 250 cm/Hoμr
9.84 in.
100 kPa
2 to 9
Recombinant Protein A (E. coli)
Stable in aqueous Buffers commonly used in Protein A Chromatography
rProtein A Sepharose Fast Flow Media
60 to 165 μm
25 cm
4% Cross-Linked Agarose
20% Ethanol
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • rProtein A Sepharose
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.