Learn More
(RS)-CPP, Tocris Bioscience™
Codice prodotto. 30001420
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Potent NMDA antagonist
Potent NMDA antagonist.
R-enantiomer also available.
Identificatori chimici
CAS 100828-16-8
Formula molecolare C8H17N2O5P
Molecular Weight (g/mol) 252.207
InChI Key CUVGUPIVTLGRGI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-3-phosphonopropyl piperazine-2-carboxylic acid, 3-2-cpp, carboxypeptidase p, rs-cpp, 3-2-carboxypiperazin-4-yl propyl-1-phosphonic acid, +/--cpp, 4-3-phosphonopropyl-2-piperazinecarboxylic acid, 3h cpp, chembl22304, dl-3-2-carboxypiperazin-4-yl-propyl-1-phosphonic acid
PubChem CID 1228
IUPAC Name 4-(3-phosphonopropyl)piperazine-2-carboxylic acid
SMILES C1CN(CC(N1)C(=O)O)CCCP(=O)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico (RS)-CPP
Quantità 50 mg
Peso formulazione 252.21
Percent Purity >98%