Learn More
Thermo Scientific™ Agitatori magnetici serie RT Basic
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Gli agitatori magnetici plug-and-play Thermo Scientific™ Serie RT Basic sono affidabili e ideali per applicazioni di agitazione di routine. È possibile scegliere tra tre opzioni di dimensioni —120 mm, 170 mm o 220 mm — tutte con design leggero e a basso profilo con ingombro estremamente ridotto. Gli agitatori RT Basic sono dotati di superficie e corpo in polipropilene resistente ai prodotti chimici, un forte accoppiamento magnetico per garantire un'agitazione costante durante le procedure sperimentali e un motore CC senza spazzole che non genera calore. Intervallo di controllo analogico della velocità da 150 a 2500giri/min. Tutte le unità sono dotate di due coperchi piastra antiscivolo in silicone per una maggiore protezione contro le perdite di liquido.
- Low-profile, lightweight design with small footprint
- Strong magnetic coupling to ensure consistent stirring during experimental procedures
- Brushless DC Motor will not generate heat and “cook” sample
- Polypropylene top and body provides excellent chemical resistance
- Three size options — 120mm, 170mm, or 220mm
- Analog speed control: 150 to 2500rpm
- Detachable plug
- Two non-slip silicone plate covers provided with all units (1 black, 1 white)
- Low power consumption
- 2 year warranty
Specifica
Specifica
| Speed | 150 to 2500 rpm |
| Materiale piastra superiore | Polypropylene |
| Capacità | 5 L |
| Forma | Round |
| Tensione | Da 100 a 240 V |
| Wattage | 6 W |
| Dimensioni (L x P x A) | 9.06 x 9.06 x 2.56 in. (230 x 230 x 65 mm) |
| Altezza (sistema imperiale) | 2.56 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 65 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 9.06 in. |
| Vedi altri risultati |