Learn More
Abeba™ Rubber 5200 Shoes
Click to view available options
Size:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Dimensione della confezione:
1 paio
Descrizione
- CE EN ISO 20347:2012 OB SRC
- Smooth leather white
- PU midsole
- Slip resistance special rubber outsole sole
- Sanitized treated
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Heel strap foldable, adjustable
- Leather top layer
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20347:2012 OB SRC |
| Colore | White |
| Materiale | Leather |
| Size | 40 |
| Caratteristiche suola | Slip-resistant |
| Materiale suola | Rubber |
| Stile | 5200 |