Learn More
Abeba™ Rubber 9310 Shoes
Acid and base resistant. Rubber sole provides high slip resistance.
Marca:  Abeba™ 9310/36
Codice prodotto. 15643238
  • 65.01€ / 1 paio
Spedizione stimata: 29-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Smooth leather, perforated
  • Black
  • PU midsole
  • Slip resistance special rubber outsole sole
  • Sanitized treated
  • Antistatic
  • Heel strap foldable, adjustable
  • Leather insole
Specifica
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC/li
Leather
Slip-resistant
9310
Black
36
Rubber