Learn More
Brady™ Base in gomma per l’uso con paletti segnaletici
Click to view available options
Colore:
Black
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Rubber base for use with the Warning Posts.
Specifica
Specifica
| Quantità confezione | 1 Ea. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 10.63 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 270 mm |
| Colore | Black |
| Materiale | Rubber |
| Tipo | Base |