Learn More
Saint Gobain Life Sciences Busta per campioni di gas in gomma
Codice prodotto. 11744498
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 L
2 L
5 l
10 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11744498
Marca: Saint Gobain Life Sciences 5607074
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use these bags for gas sample analysis. Saint Gobain Life Sciences Rubber Gas Sample Bags feature a cylindrical shape and an ebonite tube and tap.
  • Bags are individually packaged
  • Available in packs of ten
  • Foil thickness: 5/10mm
  • Custom sizes and configurations available on request
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2 L
Include Rubinetto
Materiale Gomma
Product Type Gas Sampling Bag