Learn More
Eppendorf™ Rubber Mats
Codice prodotto. 10208121 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
500mL rectangular bucket
Adapter 5702724009
Adapter 5702735000
Adapter 5702737003
Adapters for Rotor A-4-44
Rotor A-8-17
Rotor F-35-30-17
Capacità:
1 x 10 mL Vessel
1 x 15 mL Round Bottom Tube
1 x 15 mL Vessel
1 x 500 mL Bucket
1 x 7 mL Vessel
4 x 100 mL Tubes
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 16
pezzi 20
pezzi 4
pezzi 8
Codice prodotto. 10208121
Marca: Eppendorf™ 5702708003
For use with Eppendorf Adapters and buckets
  • Rubber mats
  • Available for a variety of different rotors and adapters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Mat
Materiale Rubber
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rotor F-35-30-17
Colore Black
Capacità 1 x 15 mL Round Bottom Tube
Descrizione For 1 round-bottom tubes 15mL, for Rotor F-35-30-17, 10 pieces
Include Set of 10 mats