Learn More
Eppendorf™ Rubber Mats
For use with Eppendorf Adapters and buckets
Marca: Eppendorf™ 5702759007
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Rubber mats
- Available for a variety of different rotors and adapters
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Mat | |
Adapter 5702724009; for 1 x 15mL vessel | |
1 x 15 mL Vessel |
Rubber | |
Black | |
Set of 16 mats |