Learn More
Eppendorf™ Rubber Mats
For use with Eppendorf Adapters and buckets
Marca: Eppendorf™ 5804782003
9.10 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Rubber mats
- Available for a variety of different rotors and adapters
Specifica
Mat | |
Adapters for Rotor A-4-44 | |
4 x 100 mL Tubes |
Rubber | |
White | |
Set of 4 mats |