Learn More
Kartell™ Tappi a un foro in gomma
In gomma per garantire una tenuta perfetta. I tappi a un foro in gomma Kartell™ assicurano la tenuta ermetica del terreno in un flacone fornendo al contempo accesso ai tubi.
Marca: Kartell™ 0382600
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Descrizione
Manufactured from rubber to ensure a tight fit. Kartell™ Rubber One-Hole Stoppers seal and secure medium in a bottle while providing tubing access.
- Conical shape ensures snug fit
- Single centered hole allows tubing access
Specifica
Rosso | |
26 mm | |
23 mm | |
Rubber |
Tappo | |
16 mm | |
Confezione da 25 | |
6 mm |