Learn More
Fisherbrand™ Dispositivi di riempimento per pipette in gomma
Eccellenti per tutti i terreni che non attaccano la gomma. I bulbi per pipette Fisherbrand™ sono dotati di tre valvole a sfera in vetro, regolabili con la semplice pressione delle dita.
Marca: Fisherbrand™ 4709922
Descrizione
- Available in a range of colors
- With ca. 60mL volume suitable for pipettes from 2 to 50mL
- Pipette media must not enter pipette filler; it may cause valve malfunction
Specifica
Green | |
Pera di sicurezza universale | |
Can be used on bulb or cylindrical pipettes from 2mL to 50mL |
Rubber | |
60 mL | |
1 Each |