Learn More
Fisherbrand™ Dispositivi di riempimento per pipette in gomma
Excellent for all media that do not attack rubber. Fisherbrand™ Pipette Bulbs come with three glassball valves, adjustable by finger pressure.
Marca:  Fisherbrand™ FB51421
2.35 EUR valido fino al 2025-01-17
Usa il codice promo "21645" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11562672
  • 13.35€ / Pezzo
Edge
Esplora altre offerte speciali
Descrizione
Descrizione
  • Available in a range of colors
  • With ca. 60mL volume suitable for pipettes from 2 to 50mL
  • Pipette media must not enter pipette filler; it may cause valve malfunction