Learn More
Fisherbrand™ Dispositivi di riempimento per pipette in gomma
Excellent for all media that do not attack rubber. Fisherbrand™ Pipette Bulbs come with three glassball valves, adjustable by finger pressure.
Marca:  Fisherbrand™ FB51423
Codice prodotto. 11582672
  • 25.65€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Available in a range of colors
  • With ca. 60mL volume suitable for pipettes from 2 to 50mL
  • Pipette media must not enter pipette filler; it may cause valve malfunction