Learn More
Fisherbrand™ Tappi in gomma
Resilienza superiore, maggiore flessibilità e resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche comunemente utilizzate in laboratorio.
Marca:  Fisherbrand™ RB099/S
Codice prodotto. 11507592
  • 39.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 06-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Offers higher resilience, flexibility and can withstand many chemical agents in normal laboratory use.
  • Temperature range -40° to +70°C
  • Not suitable for use with petroleum oils and hydrocarbon solvents
Specifica
Specifica
Laboratory use
1/Pk.
99 mm
Rubber
99
54mm
Red
109 mm
Solid Stopper