Learn More
Fisherbrand™ Tappi in gomma
Resilienza superiore, maggiore flessibilità e resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche comunemente utilizzate in laboratorio.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.48600kg
Descrizione
Offers higher resilience, flexibility and can withstand many chemical agents in normal laboratory use.
- Temperature range -40° to +70°C
- Not suitable for use with petroleum oils and hydrocarbon solvents
Specifica
Rosso | |
33 | |
38.5mm | |
38.5 mm | |
Gomma |
Tappo | |
Laboratory use | |
33 mm | |
Confezione da 10 |