Learn More
Fisherbrand™ Tappi in gomma
Resilienza superiore, maggiore flessibilità e resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche comunemente utilizzate in laboratorio.
Marca: Fisherbrand™ RB043/S
Descrizione
Offers higher resilience, flexibility and can withstand many chemical agents in normal laboratory use.
- Temperature range -40° to +70°C
- Not suitable for use with petroleum oils and hydrocarbon solvents
Specifica
Laboratory use | |
Confezione da 5 | |
43 mm | |
Gomma | |
43 |
42mm | |
Rosso | |
49 mm | |
Tappo |