Learn More
Fisherbrand™ Tubi di gomma
For transferring liquids, gases and dilute acids.
Marca:  Fisherbrand™ FB50717
Codice prodotto. 11815522
  • 89.00€ / 10m
Spedizione stimata: 03-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Higher resilience than most other polymers
  • Temperature range: -40°C to 70°C
  • Light and flexible
  • Not suitable for use with petroleum oils and hydrocarbon solvents (see neoprene tubing)
Specifica
Specifica
16 mm
22.5 mm
3,25 mm
Gomma
10 m
Per il trasferimento di liquidi, gas e acidi diluiti