Learn More
Fisherbrand™ Tubi di gomma
For transferring liquids, gases and dilute acids.
Marca: Fisherbrand™
12.35 EUR valido fino al 2024-07-31
Usa il codice promo "21640" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Descrizione
- Higher resilience than most other polymers
- Temperature range: -40°C to 70°C
- Light and flexible
- Not suitable for use with petroleum oils and hydrocarbon solvents (see neoprene tubing)
Specifica
20 mm | |
26.5 mm | |
3.25 mm | |
Sì |
Gomma | |
10 m | |
Per il trasferimento di liquidi, gas e acidi diluiti |