Learn More
Fisherbrand™ Tubi di gomma
For transferring liquids, gases and dilute acids.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11855512
  • 26.25€ / 10m
Spedizione stimata: 19-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Higher resilience than most other polymers
  • Temperature range: -40°C to 70°C
  • Light and flexible
  • Not suitable for use with petroleum oils and hydrocarbon solvents (see neoprene tubing)
Specifica
Specifica
3 mm
4.5 mm
0.75 mm
Gomma
10 m
Per il trasferimento di liquidi, gas e acidi diluiti