Learn More
Fisherbrand™ Tubi di gomma
For transferring liquids, gases and dilute acids.
Marca:  Fisherbrand™ FB50707
Codice prodotto. 15199654
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Descrizione
Descrizione
  • Higher resilience than most other polymers
  • Temperature range: -40°C to 70°C
  • Light and flexible
  • Not suitable for use with petroleum oils and hydrocarbon solvents (see neoprene tubing)
Specifica
Specifica
6.5 mm
9.5 mm
1.5 mm
Gomma
10 m