Learn More
VACUUBRAND™ Tubo per vuoto in gomma
Sfoglia Tutto Vacuubrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
6 mm
15 mm
19 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
12 mm
35 mm
45 mm
Dimensione della confezione:
1m
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) interno | 6 mm |
| Materiale | Gomma |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 12 mm |
| Spessore (sistema metrico) | 3 mm |
| Quantità confezione | 1 Each |
| Product Type | Tubazioni per vuoto |