Learn More
VACUUBRAND™ Tubo per vuoto in gomma
Codice prodotto. 10768601 Sfoglia Tutto Vacuubrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
6 mm
15 mm
19 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
12 mm
35 mm
45 mm
Dimensione della confezione:
1m
Codice prodotto. 10768601
Marca: VACUUBRAND™ 20686005
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Rubber tubing for use with Vacuubrand™ diaphragm and other pumps.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 19 mm
Materiale Gomma
Diametro (sistema metrico) esterno 45 mm
Spessore (sistema metrico) 13 mm
Quantità confezione 1 Each
Product Type Vacuum Tubing