Learn More
Rubidium, 99.75% (metals basis)
Codice prodotto. 11319728
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
Codice prodotto. 11319728
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044214.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7440-17-7 | Rb | 85.47 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Rubidium
Colore Silver
CAS 7440-17-7
Aspetto Silver-colored solid
Densità 1.532g/cm3
Quantità 5 g
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99.75% (Metals basis)
Formula molecolare Rb
Numero MDL MFCD00134055
Sinonimo unii-mlt4718tjw, mlt4718tjw, rubidio, rubidium-103, rubidium-106, atom, rubidium, isotope of mass 103, rubidium, isotope of mass 106, un1423 dangerous when wet
InChI Key IGLNJRXAVVLDKE-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Rb]
IUPAC Name rubidium
Molecular Weight (g/mol) 85.47
PubChem CID 5357696
ChEBI CHEBI:33322
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Rubidium
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P335+P334-Rimuovere le particelle depositate sulla pelle Immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Rubidium