Learn More
Rubidium nitrate, 99.8%, pure
Codice prodotto. 10033450 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 10033450
Marca: Thermo Scientific Acros 300070100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13126-12-0 | NO3Rb | 147.47 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13126-12-0
Formula molecolare NO3Rb
Molecular Weight (g/mol) 147.47
Numero MDL MFCD00011193
InChI Key RTHYXYOJKHGZJT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo rubidium nitrate, nitric acid, rubidium salt, nitric acid, rubidium salt 1:1, rubidium 1+ nitrate, rubidium 1+ nitronate, acmc-1c2ua, rubidium 1+ ion nitronate, rubidium nitrate, puratronic, rubidium nitrate-rb, rubidium 1+ ion nitrate
PubChem CID 25731
SMILES [Rb+].[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Rubidium nitrate
Punto di fusione 310.0°C
Nota nome Pure
Colore White
Forma fisica Needle-like Crystalline Solid
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 99.80%
Formula lineare RbNO3
Informazioni di solubilità Solubility in water: 44.28 g/100mL (16°C). Other solubilities: slightly soluble in acetone, very soluble in hno3
IUPAC Name rubidium(1+);nitrate
Peso formulazione 147.48
Percent Purity 99.8%
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 3.11
Densità 3.1100g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Rubidium nitrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.