Learn More
Rubrene, 99%
Codice prodotto. 10346970 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
500mg
Codice prodotto. 10346970
Marca: Thermo Scientific Acros 132385000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 517-51-1 | C42H28 | 532.67 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 517-51-1
Formula molecolare C42H28
Molecular Weight (g/mol) 532.67
Numero MDL MFCD00003703
InChI Key YYMBJDOZVAITBP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo rubrene, 5,6,11,12-tetraphenylnaphthacene, rubren, naphthacene, 5,6,11,12-tetraphenyl, rubrene, powder, acmc-209kvj, 5,11,12-tetraphenyltetracene, 5,11,12-tetraphenylnaphthacene, naphthacene,6,11,12-tetraphenyl
PubChem CID 68203
IUPAC Name 5,6,11,12-tetraphenyltetracene
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC=CC3=C(C4=C(C5=CC=CC=C5C(=C24)C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8
Specifica
Materiale o nome chimico Rubrene
Nota nome 99%
Punto di fusione 330°C to 335°C
Colore Red
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 500 mg
Beilstein 05, II, 726
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble
Peso formulazione 532.67
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder