Learn More
Ruthenium(III) chloride, 99.9%, (trace metal basis), anhydrous, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
Specifica
Materiale o nome chimico | Ruthenium(III) chloride |
Punto di fusione | >500.0°C |
Colore | Black |
Forma fisica | Crystals or Powder |
Quantità | 50 g |
Intervallo percentuale saggio | 48 to 50% (Ru) |
Formula lineare | RuCl3 |
Fieser | 04,421; 08,437; 10,343; 13,268; 14,271; 15,280; 16,292 |
Indice di Merck | 15,8436 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: decomposes in hot water, slightly soluble in alcohol |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.