Learn More
Ruthenium(III) chloride, anhydrous, Ru 47.7% min, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Ruthenium(III) chloride is widely used as a starting material of ruthenium complexes. It acts as a catalyst used in the oxidative cyclization of 1,7-dienes to oxepane diols. It is used in the hydroxylation of tertiary hydrocarbons in combination of periodate or bromate. It is involved as a catalyst in the synthesis of 2,3-pyridinedicarboxylic acid-13C3, 15N, where the unlabelled analog is an inhibitor of glucose synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Materiale o nome chimico | Ruthenium(III) chloride |
Punto di fusione | >500°C (decomposition) |
Nota nome | Anhydrous |
Colore | Black |
Forma fisica | Powder |
Quantità | 10 g |
Formula lineare | RuCl3 |
Numero UN | UN3260 |
Indice di Merck | 14,8302 |
Peso formulazione | 207.43 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS09_Aquatic_Toxicity.png)
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.