Learn More
IKA™ RV 3 pro V, Complete Package
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17883454 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Tipo di spina:
EU
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17883454
Marca: IKA™ 0010011410
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The RV 3 pro V Complete package is the complete solution for your rotary evaporator setup.
  • It includes RV 3 V rotary evaporator, HB eco heating bath, vertical glass condenser set, VACSTAR digital vacuum pump with VC 10 lite vacuum controller, and RC 2 lite recirculating chiller
  • RV 3 is an entry-level model with specially designed glass guides for efficient condenser usage
  • VACSTAR digital vacuum pump is space-saving and achieves minimum vacuum of 2 mbar, controlled by VC 10 lite vacuum controller for program-controlled operation
  • RC 2 lite recirculating chiller has 400 watt cooling capacity and pressure/suction pump, designed for simple cooling tasks down to -10°C, and uses natural refrigerant R290 for environmental friendliness
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Profondità (sistema metrico) 330 mm
Descrizione Manual lift handling
Altezza (sistema metrico) 530 mm
Peso (sistema metrico) 70.2 kg
Tensione 100/240 V
Larghezza (sistema metrico) 440 mm
Speed 20 to 300 rpm
Temperature Range (Metric) Ambient to 99°C
Superficie di raffreddamento 1600 cm²
Include RV 3 V, VC 10 lite, VACSTAR digital, VC 10.500 Stand pole, RC 2 lite, RV 10.5005 Set of hoses, PC 1.3 Cable
Wattage 1954 W
Tipo di condensatore Vertical Condenser
Protezione IP IP20
Capacità di riscaldamento (sistema metrico) 1300 W
Warranty 2+3 Years Warranty
Tipo Distilling Rotary Evaporator
Frequenza 50/60 Hz
Tipo di spina EU