Learn More
(S)-1-Phenyl-1,3-propanediol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10045810
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96854-34-1
Formula molecolare C9H12O2
Molecular Weight (g/mol) 152.19
Numero MDL MFCD00221510
InChI Key RRVFYOSEKOTFOG-VIFPVBQESA-N
Sinonimo 1s-1-phenylpropane-1,3-diol, s-1-phenyl-1,3-propanediol, s-1-phenylpropane-1,3-diol, 1s-phenyl-1,3-propanediol, s-1-phenyl-propane-1,3-diol, s, ?-1-phenyl-1,3-propanediol, 1,3-propanediol,1-phenyl-, 1s, 1,3-propanediol, 1-phenyl-, 1s, s---1-phenyl-1,3-propanediol, puriss sum of enantiomers, gc
PubChem CID 6950537
IUPAC Name (1S)-1-phenylpropane-1,3-diol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CCO)O
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-1-Phenyl-1, 3-propanediol
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 62.0°C to 66.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 1 g
Condizione di rotazione specifica −54.50° (22°C c=1,1,2-dichloroethane)
Rotazione specifica − 54.50
Peso formulazione 152.19
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks
Identificativo prodotto
  • (S)-1-Phenyl-1,3-propanediol