Learn More
(S)-(-)-1-Phenylethylamine, ChiPros 99+%, ee 99.5%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11389655
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
(S)-(-)-1-Phenylethylamine is utilized in a one-pot, multi-component synthesis of a highly substituted, chiral pyrrole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(S)-(-)-1-Phenylethylamine is utilized in a one-pot, multi-component synthesis of a highly substituted, chiral pyrrole.
Solubility
Slightly miscible with water.
Notes
Keep away from sources of ignition. Incompatible with acids, acid chlorides, acid anhydrides and strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2627-86-3
Formula molecolare C8H11N
Molecular Weight (g/mol) 121.183
Numero MDL MFCD00064406
InChI Key RQEUFEKYXDPUSK-ZETCQYMHSA-N
Sinonimo s---1-phenylethylamine, s-1-phenylethanamine, 1s-1-phenylethanamine, s---alpha-methylbenzylamine, s-1-phenylethylamine, l--alpha-methylbenzylamine, l-alpha-methylbenzylamine, s-alpha-methylbenzenemethanamine, --alpha-phenethylamine, l---1-phenylethylamine
PubChem CID 75818
ChEBI CHEBI:35321
IUPAC Name (1S)-1-phenylethanamine
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)N
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(-)-1-Phenylethylamine
Punto di fusione -10°C
Densità 0.948
Punti di ebollizione 187°C
Punto d'infiammabilità 71°C (159°F)
Odore Amine-like
Note percentuale saggio ee 99.5%
Indice di rifrazione 1.526
Quantità 25 g
Numero UN UN2735
Beilstein 2204907
Sensibilità Air Sensitive
Indice di Merck 14,6026
Informazioni di solubilità Slightly miscible with water.
Optical Rotation −30° (c=10 in Ethanol)
Peso formulazione 121.18
Percent Purity ≥99%