Learn More
(S)-(+)-2-(Anilinomethyl)pyrrolidine, 95%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | (S)-(+)-2-(Anilinomethyl)pyrrolidine |
Punto di fusione | 19°C |
Punti di ebollizione | 126°C (0.1 kPa) |
Intervallo percentuale saggio | 95% |
Quantità | 1 g |
Rotazione specifica | + 1.63 |
Peso formulazione | 176.26 |
Percent Purity | 95% |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- (S)-(+)-2-(Anilinomethyl)pyrrolidine
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.