Learn More
(S)-(+)-2-Methoxypropanol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10328653
Click to view available options
Quantità:
1 mL
2.5 mL
10 mL
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 116422-39-0
Formula molecolare C4H10O2
Molecular Weight (g/mol) 90.12
Numero MDL MFCD01632593
InChI Key YTTFFPATQICAQN-BYPYZUCNSA-N
Sinonimo 2s-2-methoxypropan-1-ol, s-+-2-methoxypropanol, s-2-methoxypropan-1-ol, unii-6725gr28fg, 2-methoxy-1-propanol, 2s, 1-propanol, 2-methoxy-, 2s, 2s-2-methoxy-1-propanol, s-2-methoxy-1-propanol, 2-s-methoxypropan-1-ol, 1-propanol, 2-methoxy-, s
PubChem CID 642402
IUPAC Name (2S)-2-methoxypropan-1-ol
SMILES CC(CO)OC
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(+)-2-Methoxypropanol
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 0.9380g/mL
Punto d'infiammabilità 33°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH3CH(OCH3)CH2OH
Indice di rifrazione 1.4060 to 1.4080
Quantità 10 mL
Gravità specifica 0.938
Condizione di rotazione specifica + 39.20 (20.00°C c=1.66,CHCl3)
Rotazione specifica + 39.20
Peso formulazione 90.12
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid