Learn More
(S)-(-)-3-Aminotetrahydrofuran p-toluenesulfonate salt, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10547410
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104530-79-2
Formula molecolare C4H9NO
Molecular Weight (g/mol) 87.12
Numero MDL MFCD08234425,MFCD07778394
InChI Key MIPHRQMEIYLZFZ-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo s-3-aminotetrahydrofuran, s-tetrahydrofuran-3-amine, 3s-oxolan-3-amine, 3-furanamine,tetrahydro-, 3s, s-tetrahydro-furan-3-ylamine, tetrahydrofuran-3beta-amine, s-3-amino-tetrahydrofuran, 5-tetrahydrofuran-3-amine, 3s-tetrahydro-3-furanamine, 3s-tetrahydrofuran-3-amine
PubChem CID 14243168
IUPAC Name oxolan-3-amine
SMILES NC1CCOC1
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(-)-3-Aminotetrahydrofuran p-toluenesulfonate salt
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 137.9°C to 142.8°C
Colore White to Brown
Analisi elementare 48.9 to 53.0 % C 5.2 to 5.6 % N
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Glass bottle
Quantità 1 g
Rotazione specifica -4
Peso formulazione 259.32
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Flakes
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (S)-(-)-3-Aminotetrahydrofuran p-toluenesulfonate salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.