Learn More
S-Ethyl thiopropionate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11471407
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11471407
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24918.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2432-42-0
Formula molecolare C5H10OS
Molecular Weight (g/mol) 118.194
Numero MDL MFCD00027016
InChI Key HNEVHBHRLCAKKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo s-ethyl thiopropionate, ethyl thiopropionate, propanethioic acid, s-ethyl ester, thiopropionic acid s-ethyl ester, 1-ethylsulfanyl propan-1-one, ethanethiol propionate, acmc-1ceeh, propanethioicacid,s-ethylester, thiopropionic acid, s-ethyl ester, propanethioic acid,s-ethyl ester
PubChem CID 75513
IUPAC Name S-ethyl propanethioate
SMILES CCC(=O)SCC
Specifica
Materiale o nome chimico S-Ethyl thiopropionate
Densità 0.958
Punti di ebollizione 137°C to 138°C
Punto d'infiammabilità 27°C (80°F)
Odore Stench
Indice di rifrazione 1.459
Quantità 100 g
Numero UN UN1993
Beilstein 1740740
Peso formulazione 118.2
Percent Purity 97%