Learn More
(S)-(+)-N-BOC-3-pyrrolidinol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10386414
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
101469-92-5
C9H17NO3
178.24
MFCD01317839
APCBTRDHCDOPNY-ZETCQYMHSA-N
s-1-n-boc-3-hydroxypyrrolidine, s-tert-butyl 3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, s-1-boc-3-hydroxypyrrolidine, s-+-1-boc-3-hydroxypyrrolidine, tert-butyl 3s-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, s-n-boc-3-pyrrolidinol, s-1-boc-3-pyrrolidinol, s-bochp, n-tert-butoxycarbonyl-s-+-3-pyrrolidinol, s-+-n-boc-3-pyrrolidinol
854055
tert-butyl (3S)-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)O
101469-92-5
C9H17NO3
178.24
MFCD01317839
APCBTRDHCDOPNY-ZETCQYMHSA-N
s-1-n-boc-3-hydroxypyrrolidine, s-tert-butyl 3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, s-1-boc-3-hydroxypyrrolidine, s-+-1-boc-3-hydroxypyrrolidine, tert-butyl 3s-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, s-n-boc-3-pyrrolidinol, s-1-boc-3-pyrrolidinol, s-bochp, n-tert-butoxycarbonyl-s-+-3-pyrrolidinol, s-+-n-boc-3-pyrrolidinol
854055
tert-butyl (3S)-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico (S)-(+)-N-BOC-3-pyrrolidinol
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 60.0°C to 64.0°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 273.3°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (HPLC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 1 g
Rotazione specifica +21° to +26° (20°C, 589nm) (C=1, in Methanol)
Peso formulazione 178.24
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (S)-(+)-N-BOC-3-pyrrolidinol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.