Learn More
(S)-(-)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11375495
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 31886-57-4
Formula molecolare C14H19FeN
Molecular Weight (g/mol) 257.16
Numero MDL MFCD00066272
IUPAC Name (S)-(-)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine
SMILES [Fe].c1cccc1.C[C@H](N(C)C)c1cccc1
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(-)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine
Densità 1.222
Punti di ebollizione 120°C to 121°C (0.7 mmHg)
Punto d'infiammabilità 95°C (203°F)
Indice di rifrazione 1.589
Quantità 250 mg
Optical Rotation −13° (c=1 in Ethanol, 5H)
Peso formulazione 257.16
Percent Purity 98%