Learn More
(S)-(-)-sec-Phenethyl alcohol, 99%
Codice prodotto. 10712261 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10712261
Marca: Thermo Scientific Acros 217790010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1445-91-6 | C8H10O | 122.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chiral derivatization reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1445-91-6
Formula molecolare C8H10O
Molecular Weight (g/mol) 122.17
Numero MDL MFCD00064264
InChI Key WAPNOHKVXSQRPX-ZETCQYMHSA-N
Sinonimo s-1-phenylethanol, s---1-phenylethanol, 1s-1-phenylethanol, 1s-1-phenylethan-1-ol, unii-2mic4qly2x, 1-phenylethanol, s, 2mic4qly2x, s-1-phenethyl alcohol, s-1-phenyl-1-ethanol, s-1-phenylethan-1-ol
PubChem CID 443135
ChEBI CHEBI:16346
SMILES C[C@H](O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(-)-sec-Phenethyl alcohol
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 9°C to 11°C
Colore Colorless
Densità 1.0100g/mL
Punti di ebollizione 98°C (20.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 85°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH(CH3)OH
Indice di rifrazione 1.5260 to 1.528
Quantità 1 g
Beilstein 06, IV, 3029
Gravità specifica 1.01
Condizione di rotazione specifica −42.50 (20.00°C neat)
Rotazione specifica -42.5
Informazioni di solubilità Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol
IUPAC Name (1S)-1-phenylethanol
Peso formulazione 122.17
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (S)-(-)-sec-Phenethyl alcohol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.