Learn More
Thermo Scientific Chemicals S-Trityl-L-cysteine, 97%
Codice prodotto. 15510654
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Formula molecolare C22H21NO2S
Numero MDL MFCD00002611
Specifica
Materiale o nome chimico S-Trityl-L-cysteine
Nota nome 97%
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula lineare (C6H5)3CSCH2CH(NH2)CO2H
Rotazione specifica +85° to +89° (24°C, 589 nm) (c=1, acetic acid 80%)
Acqua 0.5% max.
Quantità 5 g
Peso formulazione 363.46
Percent Purity ≥96.0%
Forma fisica Granular Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • S-Trityl-L-cysteine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/